间甲基苯甲酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲基苯甲酸
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 0 CNY
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
间甲基苯甲酸 99%
间甲基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 263
溶点: 108…112 °C
密度: 1.054 g/cm³
闪点: 150
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002523
CAS号: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %