邻甲基苯甲酸 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-甲基苯甲酸
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 0 CNY
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
邻甲基苯甲酸 98+%
邻甲基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 259
溶点: 103…105 °C
闪点: 148
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002477
CAS号: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %