异丁酰苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-甲基-1-苯基-1-丙酮, 异丁基苯酮
I0113-25ML I0113-500ML
TCIAI0113-25MLEA 0 CNY
TCIAI0113-25ML TCIAI0113-500ML
异丁酰苯 ≥98.0% (by GC)
异丁酰苯
分子式: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
分子量: 148.2 g/mol
沸点: 215°C
溶点: 1
闪点: 84°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008917
CAS号: 611-70-1
EINECS: 210-275-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46257bdd61190d1f1eaebd21b0ac320c0689c6&vid=dba56279428dcc6950f50010ead0b0d16f15258c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %