苯戊酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 丁基苯酮
140800250 140801000 140800050
ACRO140800250EA 0 CNY
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050
苯戊酮 98%
苯戊酮
分子式: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
分子量: 162.23 g/mol
沸点: 105…107 °C (5 mmHg)
溶点: –9 °C
密度: 0.98 g/cm³
闪点: 102 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009480
CAS号: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %