4-溴三氟甲苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-溴-α,α,α-三氟甲苯, 1-溴-4-(三氟甲基)苯
166670050 166670250
ACRO166670050EA 0 CNY
ACRO166670050 ACRO166670250
4-溴三氟甲苯 99%
4-溴三氟甲苯
分子式: C₇H₄BrF₃
分子量: 225.01 g/mol
沸点: 154…155 °C (760 mmHg)
密度: 1.6 g/cm³
闪点: 48 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000398
CAS号: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %