对氟溴苄 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-氟苄基溴, 4-氟溴苄
197970050 197970250
ACRO197970050EA 0 CNY
ACRO197970050 ACRO197970250
对氟溴苄 97%
对氟溴苄
分子式: C₇H₆BrF
分子量: 189.03 g/mol
沸点: 85 °C (15 mmHg)
密度: 1.517 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000359
CAS号: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %