间氟溴苄 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-氟溴苄
119400250 119400050
ACRO119400250EA 0 CNY
ACRO119400250 ACRO119400050
间氟溴苄 95%
间氟溴苄
分子式: C₇H₆BrF
分子量: 189.03 g/mol
沸点: 88 °C (20 mmHg)
密度: 1.541 g/cm³
闪点: 61 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000340
CAS号: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %