邻氟溴苄 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氟溴苄
197960050 197960250
ACRO197960050EA 0 CNY
ACRO197960050 ACRO197960250
邻氟溴苄 98%
邻氟溴苄
分子式: C₇H₆BrF
分子量: 189.03 g/mol
沸点: 84…85 °C (15 mmHg)
密度: 1.567 g/cm³
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000324
CAS号: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %