4-溴氯苄 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-氯对溴甲苯, 1-溴-4-(氯甲基)苯
346750050 346750250
ACRO346750050EA 0 CNY
ACRO346750050 ACRO346750250
4-溴氯苄 98%
4-溴氯苄
分子式: C₇H₆BrCl
分子量: 205.48 g/mol
沸点: 136…139 °C (27 mmHg)
溶点: 36…40 °C
MDL编号: MFCD00040867
CAS号: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN号: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01394
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %