1-溴-4-叔丁基苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
225190250 225191000
ACRO225190250EA 0 CNY
ACRO225190250 ACRO225191000
1-溴-4-叔丁基苯 97%
1-溴-4-叔丁基苯
分子式: C₁₀H₁₃Br
分子量: 213.12 g/mol
沸点: 80…81 °C (2 mmHg)
溶点: 15…16 °C
密度: 1.22 g/cm³
闪点: 97 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000108
CAS号: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %