4-溴溴苄 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,4-二溴甲苯
150410250 150411000
ACRO150410250EA 0 CNY
ACRO150410250 ACRO150411000
4-溴溴苄 98%
4-溴溴苄
分子式: C₇H₆Br₂
分子量: 249.93 g/mol
沸点: 115…124 °C (12 mmHg)
溶点: 60…64 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000179
CAS号: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN号: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01393
现在订购
产品技术规格
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %