3-溴溴苄 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,3-二溴甲苯
181780050 181780250
ACRO181780050EA 0 CNY
ACRO181780050 ACRO181780250
3-溴溴苄 95%
3-溴溴苄
分子式: C₇H₆Br₂
分子量: 249.93 g/mol
沸点: 130 °C (12 mmHg)
溶点: 37…42 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000176
CAS号: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %