2-溴甲苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
107470250 107471000
ACRO107470250EA 0 CNY
ACRO107470250 ACRO107471000
2-溴甲苯 99%
2-溴甲苯
分子式: C₇H₇Br
分子量: 171.04 g/mol
沸点: 181.5
溶点: –27 °C
密度: 1.42 g/cm³
闪点: 78 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000068
CAS号: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
Merck Index: 13,01424
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %