1-Aminocyclopropanecarboxylic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1178-1G A1178-100MG
TCIAA1178-1GEA 0 CNY
TCIAA1178-1G TCIAA1178-100MG
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
分子式: C₄H₇NO₂
MDL编号: MFCD00009944
CAS号: 22059-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&vid=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %