三甲基硅基异氰酸酯 94%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 异氰酸三甲基硅酯
224730050 224730250
ACRO224730050EA 0 CNY
ACRO224730050 ACRO224730250
三甲基硅基异氰酸酯 94%
三甲基硅基异氰酸酯
分子式: C₄H₉NOSi
溶点: –49 °C
闪点: –2 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00001993
CAS号: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN号: 2478
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %