Phenol 99%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
149340010 149340500
ACRO149340010EA 0 CNY
ACRO149340010 ACRO149340500
Phenol 99%, 超纯
Phenol
分子式: C₆H₅OH
沸点: 182 °C (760 mmHg)
溶点: 39…42 °C
密度: 1,07 g/cm³
闪点: 79 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002143
CAS号: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN号: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %