N-哌嗪甲酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
1-乙氧基羰基哌嗪, 1-哌嗪羧酸乙酯
118870250
118871000
ACRO118870250EA
0
CNY
ACRO118870250
ACRO118871000
N-哌嗪甲酸乙酯 99%
N-哌嗪甲酸乙酯
分子式:
C₇H₁₄N₂O₂ 分子量: 158.2 g/mol 沸点: 273 °C (760 mmHg) 密度: 1.08 g/cm³ 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005964 CAS号: 120-43-4 EINECS: 204-395-2 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |