1-Boc-哌嗪 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 哌嗪-1-甲酸叔丁酯
367280050 367280250
ACRO367280050EA 0 CNY
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-哌嗪 97%
1-Boc-哌嗪
分子式: C₉H₁₈N₂O₂
分子量: 186.25 g/mol
溶点: 43…47 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00075265
CAS号: 57260-71-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %