乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
114341000 114345000
ACRO114341000EA 0 CNY
ACRO114341000 ACRO114345000
乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯 99+%
乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯
分子式: C₁₀H₁₆O₅
分子量: 216.23 g/mol
密度: 1.08 g/cm³
闪点: 144 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009148
CAS号: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA