二甘醇酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2′-氧二乙酸
162261000 162265000
ACRO162261000EA 0 CNY
ACRO162261000 ACRO162265000
二甘醇酸 98%
二甘醇酸
分子式: C₄H₆O₅
溶点: 141…145 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004309
CAS号: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %