N-乙基-N-羟乙基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, Ethylphenylethanolamine, 2-(Ethyl(phenyl)amino)ethanol, N-Ethyl-N-2-ethanolaniline
E0062-25G E0062-500G
TCIAE0062-25GEA 0 CNY
TCIAE0062-25G TCIAE0062-500G
N-乙基-N-羟乙基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-乙基-N-羟乙基苯胺
分子式: C₁₀H₁₅NO
分子量: 165.24 g/mol
MDL编号: MFCD00020575
CAS号: 92-50-2
EINECS: 202-160-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb5397e8cdcce19715c551459004399848562e1&vid=bcb5397e8cdcce19715c551459004399848562e1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %