异丁酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
164601000 164605000
ACRO164601000EA 0 CNY
ACRO164601000 ACRO164605000
异丁酸甲酯 99%
异丁酸甲酯
分子式: C₅H₁₀O₂
分子量: 102.13 g/mol
溶点: 85…84 °C
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 1 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008914
CAS号: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN号: 3272
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g