1,2,3,4-四氢喹啉 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
138270250 138271000 138275000
ACRO138270250EA 0 CNY
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000
1,2,3,4-四氢喹啉 98%
1,2,3,4-四氢喹啉
分子式: C₉H₁₁N
分子量: 133.19 g/mol
沸点: 249 °C (760 mmHg)
溶点: 15…17 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006693
CAS号: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %