1-溴-2-氟苯 99,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
B0883-25G B0883-500G
TCIAB0883-25GEA 0 CNY
TCIAB0883-25G TCIAB0883-500G
1-溴-2-氟苯 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-溴-2-氟苯
分子式: C₆H₄BrF
分子量: 175 g/mol
沸点: 158°C
溶点: –8°C
闪点: 48°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000282
CAS号: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd08a6c0b62aeb13dd2c9071a815868310cbb97&vid=81f03af473369458c88b09b1e60f10aff9ac1348&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %