十二烷基硫酸钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
L3771-1KG L3771-100G L3771-25G
SIALL3771-1KGEA 0 CNY
SIALL3771-1KG SIALL3771-100G SIALL3771-25G
十二烷基硫酸钠, Sigma-Aldrich®
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
溶点: 204…207 °C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM