2,3-二甲氧基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 邻苯三酚 1,2-二甲醚
155250050 155250250
ACRO155250050EA 0 CNY
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-二甲氧基苯酚 99%
2,3-二甲氧基苯酚
分子式: C₈H₁₀O₃
沸点: 234 °C (1013 hPa)
密度: 1,822 g/cm³ (20 °C)
闪点: 108 °C
MDL编号: MFCD00008366
CAS号: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %