2,3-二甲氧基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
邻苯三酚 1,2-二甲醚
155250050
155250250
ACRO155250050EA
0
CNY
ACRO155250050
ACRO155250250
2,3-二甲氧基苯酚 99%
2,3-二甲氧基苯酚
分子式:
C₈H₁₀O₃ 沸点: 234 °C (1013 hPa) 密度: 1,822 g/cm³ (20 °C) 闪点: 108 °C |
MDL编号:
MFCD00008366 CAS号: 5150-42-5 EINECS: 225-922-2 |
产品技术规格
Appearance | Clear orange to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |