三甲基碘化亚砜 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Trimethyloxosulphonium iodide
T1065-25G T1065-500G
TCIAT1065-25GEA 0 CNY
TCIAT1065-25G TCIAT1065-500G
三甲基碘化亚砜 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三甲基碘化亚砜
分子式: C₃H₉IOS
分子量: 220.07 g/mol
MDL编号: MFCD00011899
CAS号: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&vid=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %