1,3-二甲氧基苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
间苯二酚二甲醚, 二甲基间苯二酚
155231000
155235000
ACRO155231000EA
0
CNY
ACRO155231000
ACRO155235000
1,3-二甲氧基苯 99%
1,3-二甲氧基苯
分子式:
C₈H₁₀O₂ 沸点: 85…87 °C (7 mmHg) 溶点: –52 °C 密度: 1,05 g/cm³ 闪点: 87 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008384 CAS号: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |