4-硝基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 对硝基苯酚
157050010 157050050 157051000
ACRO157050010EA 0 CNY
ACRO157050010 ACRO157050050 ACRO157051000
4-硝基苯酚 99%
4-硝基苯酚
分子式: C₆H₅NO₃
分子量: 139.11 g/mol
沸点: 279 °C (760 mmHg)
溶点: >112 °C
闪点: 169 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007331
CAS号: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN号: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %