4-硝基苯甲醚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-甲氧基-4-硝基苯
147020050 147022500
ACRO147020050EA 0 CNY
ACRO147020050 ACRO147022500
4-硝基苯甲醚 99+%
4-硝基苯甲醚
分子式: C₇H₇NO₃
分子量: 153.14 g/mol
沸点: 260
溶点: 51…53 °C
密度: 1.23 g/cm³
闪点: 130 °C
MDL编号: MFCD00007327
CAS号: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN号: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %