吸头
供应商: VWR Collection
46620-328
VWRI732-0516EA 0 CNY
VWRI732-0516 VWRI732-0541 VWRI732-0528 VWRI732-0534 VWRI732-0571 VWRI732-1100 VWRU46620-328
吸头
吸头
所有吸头均采用高品质100%纯度全新医疗级PP制造。这些吸头端采用最高质量的模具制造,可用于需要更高标准的作业。无菌产品经过内毒素(热原)污染检测,并经过USP认证。对树脂提前检测了金属污染。所有测试结果的证书按批号归档。
  • 更宽的密封可确保将吸头端轻松并均匀密封在旧的和新的移液上,不产生泄漏
  • 保证无可检测的DNA、DNase/RNase、内毒素和重金属