移液吸头
供应商: VWR Collection
53508-922 89087-532
VWRI613-0252EA 0 CNY
VWRI613-0252 VWRI613-0260 VWRI613-0335 VWRI613-0636 VWRI613-0831 VWRU53508-922 VWRU89087-532
移液吸头
吸头
吸头以100%原生医用级PP为原料,通过高性能模具制造,可用于较高要求的应用。
  • 基于原生树脂的可持续设计
  • 宽密封确保吸头容易密封且不泄漏
  • 保证不含可检测的DNA、DNase/RNase、内毒素和重金属
  • 经内毒素(热原)污染检测
  • 对树脂经金属污染预测试
  • 仅适用于带刻度的吸头:刻度允许目视检查移液准确度
  • 根据批次可提供所有测试结果的证书文件
吸管头和盒字可在122°C和15 psi下高压灭菌20分钟。
微量吸头(1-5和5-10毫升)是在复合材料吸头盒(纤维纸箱)中提供的。这些吸头盒不可高压灭菌。如需无菌提示,请订购无菌版。
请注意:应使用蒸汽循环。这些东西一定要风干。不要使用干燥循环或玻璃器皿循环,因为长时间加热的塑料可能会发生变形。
Tip styles:
Bevel Point: Pipette tips that feature bevelled points are designed to retain less fluid and are a good choice for a multitude of procedures.
UltraFine: Pipette tips with UltraFine™ point feature a thin flexible section at the end that is non bevelled and very flexible. This helps you dispense the last tiny amount of sample from the tip.
FlexTop: These ultimate tips feature a uniquely thin and flexible top that conforms to the pipette barrel unlike any other tips. This design allows them to mount and eject from most pipettes with forces that help eliminate the potential for repetitive strain injuries.
Wide orifice: Extra wide opening allows you to pipette macrophages or sticky DNA materials. Bevelled end helps eliminate carry-over from viscous solutions.
包装选项:
散装:吸头包装在可再密封的聚乙烯袋(1000个吸头)或瓦楞纸箱内的一个大袋子(10000个吸头)。如果您计划长期存放吸头,并且担心翘曲,则不建议使用这些包装。
吸头盒(每个吸头盒有96+192个吸头):这些吸头盒具有光滑的圆形边缘,具有非常耐用的重型钩铰链,以及符合人体工程学的按扣,不会卡住手套。强度足够多次高压灭菌。单独的吸头盒插入件包括斜面顶部和额外坚固的表面,用于多通道吸管。
可堆叠吸头盒:这些高品质吸头盒需要用户组装。您只需将完整的填充吸头插入吸头盒即可。因为吸头从来没有被接触过,你不必担心你的手或乳胶手套的污染吸头。堆叠非常稳定,因此您可以直接从堆叠吸头盒中使用多通道移液管进行移液。
可堆叠吸头盒填充吸头:这些填充吸头是可堆叠吸头盒的精简版本。包装整齐,随时可以为您补充已有的吸头盒。
次世代填充:次世代填充系统填充VWR和其他品牌的移液管尖端架。他们的低碳足迹使他们成为实验室减少废物目标的理想解决方案。用户不需要手套来重新填充吸头盒 - 用户根本无需接触新吸头即可填充。吸头盒体积更小,帮助在拥挤的实验室中节省宝贵的空间。
单独包装:吸头单独包装在热密封聚乙烯袋中。吸头已经过辐射消毒。