移液吸头,重装系统
供应商: VWR Collection
VWRI613-1068EA 0 CNY
VWRI613-1068 VWRI613-1082 VWRI613-1087 VWRI613-1092 VWRI613-1093 VWRI613-1094 VWRI613-1096
移液吸头,重装系统
吸头
透明PP,无菌或非无菌,可高温高压灭菌
  • 未灭菌吸头,不含DNA、DNase和RNase;E束灭菌吸头,不含DNA、DNase和Rnase、热原、PCR抑制剂和内毒素
  • 堆放架坚固,具有可追溯性。配备了依据人机工程学设计的夹子,易于抓握
  • 提供的重装盒(包括机架)或空重装盒都配备有翻转锁闩,可单手打开和关闭,以及带盖子的翻转盖、冲洗配件和卡夹,来固定堆放架
Caution: SC:单通道移液器/ MC:多通道移液器
欲了解更多兼容性信息,请与Avantor客户服务部联系。