硝基苯 99+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
415780250 415785000
ACRO415780250EA 0 CNY
ACRO415780250 ACRO415785000
硝基苯 99+% ACS
硝基苯
分子式: C₆H₅NO₂
沸点: 210,8 °C (1013 hPa)
溶点: 5…6 °C
密度: 1,205 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007043
CAS号: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN号: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g