对二硝基苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
408650050 408650250
ACRO408650050EA 0 CNY
ACRO408650050 ACRO408650250
对二硝基苯 98%
对二硝基苯
分子式: C₆H₄N₂O₄
沸点: 299 °C (1013 hPa)
溶点: 173…175 °C
密度: 1,63 g/cm³
闪点: 150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007314
CAS号: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN号: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %