定量滤纸
供应商: VWR Collection
28306-380
VWRI516-0847EA 227 CNY
VWRI516-0847 VWRI516-0848 VWRI516-0849 VWRI516-0850 VWRI516-0853 VWRI516-0854 VWRI516-0855 VWRI516-0856 VWRI516-0857 VWRI516-0267 VWRI516-0263 VWRI516-0269 VWRI516-0275 VWRI516-0268 VWRI516-0271 VWRI516-0270 VWRI516-0274 VWRI516-0272 VWRI516-0273 VWRI516-0264 VWRI516-0265 VWRI516-0266 VWRU28306-380
定量滤纸
过滤器 滤纸 Quantitative Filter Paper
424: 过滤硫酸铅、硫酸铁、硫酸银、碱金属碳酸盐、铬酸铅、砷、锑、镉和食品。 测定乳制品中的含砂量。测定造纸厂纸浆的白度。
434: 分析极其细微的沉淀物,无二氧化铅、氟化钙、硫化镍、硫化锌、冷硫酸钡和氧化亚铜。 测定油脂、动物和植物油中的不溶性杂质。
454: 滞留氢氧化锆、氢氧化铝、硫化钴和其它粗粒或胶状沉淀物。
474: 一般定量分析。也用于过滤磷酸铝、磷酸锌铵和铬酸银。