对碘苯甲醚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
对甲氧基碘代苯, 4-碘苯甲醚
122320250
122321000
ACRO122320250EA
0
CNY
ACRO122320250
ACRO122321000
对碘苯甲醚 98%
对碘苯甲醚
分子式:
C₇H₇IO 沸点: 237 °C (726 mmHg) 溶点: 46…51 °C 密度: 1 g/cm³ (20 °C) 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001056 CAS号: 696-62-8 EINECS: 211-798-7 |
产品技术规格
Appearance | Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 51 °C |
GC | ≥97.5 % |