间碘苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
m-Iodobenzoic acid
160480100
160480500
ACRO160480100EA
0
CNY
ACRO160480100
ACRO160480500
间碘苯甲酸 98%
间碘苯甲酸
分子式:
C₇H₅IO₂ 沸点: 337 °C (1013 hPa) 溶点: 185…189 °C 密度: 2,171 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002496 CAS号: 618-51-9 EINECS: 210-555-2 |
产品技术规格
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 189 °C |
HPLC | ≥97.5 % |