五氟苯酚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-五氟苯酚
147130050
147130100
ACRO147130050EA
0
CNY
ACRO147130050
ACRO147130100
五氟苯酚 99+%
五氟苯酚
分子式:
C₆HF₅O 沸点: 143 °C (760 mmHg) 溶点: 34…36 °C 密度: 1,75 g/cm³ (20 °C) 闪点: 72 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002156 CAS号: 771-61-9 EINECS: 212-235-8 UN号: 2923 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |