4-氟苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250 119561000
ACRO119560250EA 0 CNY
ACRO119560250 ACRO119561000
4-氟苯酚 99%
4-氟苯酚
分子式: C₆H₅FO
分子量: 112.1 g/mol
沸点: 185
溶点: 44…49 °C
闪点: 68
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002316
CAS号: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %