对氟硝基苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 0 CNY
ACRO119491000 ACRO119495000
对氟硝基苯 99%
对氟硝基苯
分子式: C₆H₄FNO₂
分子量: 141.1 g/mol
沸点: 205
溶点: 27 °C
密度: 1.33 g/cm³
闪点: 83
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007282
CAS号: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %