4-氟-3-硝基苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 0 CNY
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-氟-3-硝基苯胺 99%
4-氟-3-硝基苯胺
分子式: C₆H₅FN₂O₂
分子量: 156.12 g/mol
溶点: 96…99 °C
闪点: 91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007833
CAS号: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %