4-氟-2-硝基苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
233070100 233071000
ACRO233070100EA 0 CNY
ACRO233070100 ACRO233071000
4-氟-2-硝基苯胺 99%
4-氟-2-硝基苯胺
分子式: C₆H₅FN₂O₂
分子量: 156.12 g/mol
溶点: 92…95 °C
闪点: 89 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007830
CAS号: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %