2-氟-5-硝基苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
168390250 168391000
ACRO168390250EA 0 CNY
ACRO168390250 ACRO168391000
2-氟-5-硝基苯胺 98%
2-氟-5-硝基苯胺
分子式: C₆H₅FN₂O₂
分子量: 156.12 g/mol
溶点: 99…103 °C
闪点: 91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007652
CAS号: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %