4-氟苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 对氟苯胺
119291000 119295000
ACRO119291000EA 0 CNY
ACRO119291000 ACRO119295000
4-氟苯胺 98%
4-氟苯胺
分子式: C₆H₆FN
分子量: 111.12 g/mol
沸点: 187 °C (760 mmHg)
溶点: –1.9 °C
密度: 1.157 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007829
CAS号: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN号: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04196
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %