3,5-二氟苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
311420010 311420100
ACRO311420010EA 0 CNY
ACRO311420010 ACRO311420100
3,5-二氟苯胺 98%
3,5-二氟苯胺
分子式: C₆H₅F₂N
沸点: 82 °C (20 mmHg)
溶点: 37…41 °C
密度: 1,295 g/cm³ (20 °C)
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007763
CAS号: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %