2-Fluoroaniline 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
119270250 119271000
ACRO119270250EA 0 CNY
ACRO119270250 ACRO119271000
2-Fluoroaniline 99+%
2-Fluoroaniline
分子式: C₆H₆FN
分子量: 111.12 g/mol
沸点: 182…183 °C (760 mmHg)
溶点: –29 °C
密度: 1.151 g/cm³
闪点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007642
CAS号: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN号: 1992
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %