对氟碘苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050
ACRO204500010EA 0 CNY
ACRO204500010 ACRO204500050
对氟碘苯 99%
对氟碘苯
分子式: C₆H₄FI
分子量: 222 g/mol
沸点: 182…184 °C (760 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 1.925 g/cm³
闪点: 68 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001052
CAS号: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %