4-氟-3-硝基苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
305060050 305060250
ACRO305060050EA 0 CNY
ACRO305060050 ACRO305060250
4-氟-3-硝基苯甲酸 98%
4-氟-3-硝基苯甲酸
分子式: C₇H₄FNO₄
分子量: 185.11 g/mol
沸点: 92 °C (15 mmHg)
溶点: 120…126 °C
MDL编号: MFCD00007058
CAS号: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %