邻氟苯甲酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: o-Fluorobenzoic acid
119360250 119361000
ACRO119360250EA 0 CNY
ACRO119360250 ACRO119361000
邻氟苯甲酸 99%
邻氟苯甲酸
分子式: C₇H₅FO₂
分子量: 140.11 g/mol
沸点: 245
溶点: 123…125 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002405
CAS号: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %